Learn More
Applied Biosystems™ ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ con tampón II y MgCl2
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
AmpliTaq Gold DNA Polymerase with Buffer II and MgCl2 is a chemically modified form of AmpliTaq DNA Polymerase requiring thermal activation. The modified enzyme is provided in an inactive state and upon thermal activation, the modifier is permanently released, regenerating active enzyme. The resulting hot-start PCR amplification provides increased sensitivity, specificity, and yield over conventional PCR techniques.
Activación de inicio en caliente
La enzima modificada se proporciona en un estado inactivo. Tras la activación térmica, el modificador se libera de manera permanente, lo que regenera la enzima activa. La amplificación de PCR de inicio en caliente resultante proporciona mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento sobre las técnicas de PCR convencionales.
Mayor especificidad, mayor rendimiento
La ADN polimerasa AmpliTaq Gold se puede activar parcial o completamente en un paso de calor pre-PCR, o se puede permitir que se active lentamente de una manera de liberación de tiempo durante los pasos de desnaturalización del ciclo térmico. Con o sin un paso de activación térmica anticipado limitado, la enzima activa se libera lentamente durante el ciclo térmico para corresponderse a la concentración del molde y aumentar la especificidad. El rendimiento del producto específico aumenta porque los reactivos no se desperdician en la formación de productos no deseados. Puesto que la ADN polimerasa AmpliTaq Gold es una enzima de inicio en caliente de naturaleza química, no hay preocupación por la contaminación biológica.
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento superior
También está disponible ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento de PCR aún mejor. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq Gold, la ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima. Cuando se utiliza con el tampón mejorado 360 Gold, esta enzima ultrapura, además de sus capacidades de inicio en caliente, reduce los resultados de falsos positivos, amplifica las secuencias objetivo de bajo nivel y potencia la amplificación de una variedad de moldes. El potenciador 360 GC suministrado funciona mediante moldes complejos y ricos en GC.
- Enzima de inicio en caliente química automatizada para aumentar la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento
- La activación térmica de liberación prolongada mejora la sensibilidad en amplificaciones de bajo número de copias
- La PCR multiplex realizada con éxito ahorra tiempo y reactivos
- Incluye tampón GeneAmp 10X PCR II con MgCl2
PCR de inicio en caliente, PCR multiplex, PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5 U/μl |
| Contenido y almacenamiento | • 5 x 1000 U ADN polimerasa AmpliTaq Gold • 20 x 1,5 ml 10X tampón PCR II • 20 x 1,5 ml 25 mm MgCl2 Almacenar entre - 15 y - 30 °C. |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Cantidad | 5000 unidades |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |