Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase, LD (Low DNA)
Código de producto. 10762697 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Buffer I
Buffer II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10762697 Buffer I cada uno
10025674 Buffer II cada uno
2 options
Código de producto. 10762697
Marca: Applied Biosystems™ N8080157
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Contiene 250 unidades de ADN polimerasa AmpliTaq y el tampón I.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
  • El proceso de separación exclusivo resulta en una enzima altamente purificada con menos niveles de ADN bacteriano.
  • Minimiza los productos de PCR no específicos al amplificar las objetivos bacterianos.
  • Es una enzima altamente purificada, lo que la hace particularmente útil para amplificaciones con un número de copias bajo.
  • Máxima calidad: la preparación enzimática purificada garantiza que los productos de PCR falsos positivos no objetivo se minimicen de forma eficaz al amplificar las secuencias bacterianas, lo que es especialmente útil para amplificaciones de PCR de bajo número de copias.
  • Control de calidad probado para verificar que hay menos de diez copias de las secuencias del gen del ARN ribosomal 16S de la bacteria presentes en la alícuota estándar de 2,5 unidades.
  • Se suministra con el tampón para PCR I GeneAmp 10X y está disponible con el tampón para PCR II GeneAmp 10X y la solución de MgCl2.
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10X
Contenido y almacenamiento Contiene 250 unidades de ADN polimerasa AmpliTaq™, LD y tampón I. Almacenar entre –15° y –30 °C.
Formato Enzima independiente
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq
Velocidad de reacción Estándar
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto ADN polimerasa
Grado de pureza o calidad LD (ADN bajo)
Cantidad 250 units
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Incluye Buffer I