Includes
Contiene 250 unidades de ADN polimerasa AmpliTaq, tampón II y solución MgCl2.
Applied Biosystems AmpliTaq DNA Polymerase, LD (Low DNA), is the same enzyme as AmpliTaq DNA Polymerase, but is further purified through a proprietary separation process to ensure that residual bacterial DNA sequences are substantially reduced.
- El proceso de separación exclusivo resulta en una enzima altamente purificada con menos niveles de ADN bacteriano.
- Minimiza los productos de PCR no específicos al amplificar las objetivos bacterianos.
- Es una enzima altamente purificada, lo que la hace particularmente útil para amplificaciones con un número de copias bajo.
Máxima calidad: la preparación enzimática purificada garantiza que los productos de PCR falsos positivos no objetivo se minimicen de forma eficaz al amplificar las secuencias bacterianas, lo que es especialmente útil para amplificaciones de PCR de bajo número de copias.
Control de calidad probado para verificar que hay menos de diez copias de las secuencias del gen del ARN ribosomal 16S de la bacteria presentes en la alícuota estándar de 2,5 unidades.
Se suministra con el tampón para PCR II GeneAmp 10X y la solución de MgCl2.
Disponible con el tampón para PCR I GeneAmp 10X
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10X |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 250 unidades de ADN polimerasa AmpliTaq™ (con ADN bajo), el tampón II y la solución de MgCl2. Almacenar a una temperatura de entre –15 y –30 °C. |
| Formato | Enzima independiente |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Grado de pureza o calidad | LD (ADN bajo) |
| Cantidad | 250 units |
| Mehr anzeigen |