missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMPK beta 2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D5C1, Proteintech

Código de producto. 16848585 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16848585 20 μL 20 microlitros
16838585 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16848585

Marca: Proteintech 665791IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AMPK Beta 2 is a regulatory subunit of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated, and thus phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and beta-hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating de novo biosynthesis of fatty acid and cholesterol. This subunit may be a positive regulator of AMPK activity. The myristoylation and phosphorylation of this subunit have been shown to affect the enzyme activity and cellular localization of AMPK. This subunit may also serve as an adaptor molecule mediating the association of the AMPK complex.

Especificaciones

Antígeno AMPK beta 2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2D5C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PRKAB2
N.º de referencia del gen O43741, Q6PAM0, Q9QZH4
Alias de gen AMPK subunit beta 2, PRKAB2
Símbolos de los genes PRKAB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AMPK beta 2 Fusion Protein Ag5806
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108097, 5565, 64562
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.