missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
AMPK Beta 2 is a regulatory subunit of the AMP-activated protein kinase (AMPK). AMPK is a heterotrimer consisting of an alpha catalytic subunit, and non-catalytic beta and gamma subunits. AMPK is an important energy-sensing enzyme that monitors cellular energy status. In response to cellular metabolic stresses, AMPK is activated, and thus phosphorylates and inactivates acetyl-CoA carboxylase (ACC) and beta-hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase (HMGCR), key enzymes involved in regulating de novo biosynthesis of fatty acid and cholesterol. This subunit may be a positive regulator of AMPK activity. The myristoylation and phosphorylation of this subunit have been shown to affect the enzyme activity and cellular localization of AMPK. This subunit may also serve as an adaptor molecule mediating the association of the AMPK complex.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | AMPK beta 2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2D5C1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PRKAB2 |
| N.º de referencia del gen | O43741, Q6PAM0, Q9QZH4 |
| Alias de gen | AMPK subunit beta 2, PRKAB2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?