Learn More
Ampicilina, anhidro, al 98,24 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11454582 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11454582 25 g 25 g
11444582 5 g 5 g
11464582 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11454582
Marca: MP Biomedicals 0219014625
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 69-53-4
Fórmula molecular C16H19N3O4S
Peso molecular (g/mol) 349.405
Clave InChI AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Sinónimo Aminobenzylpenicillin
PubChem CID 6249
ChEBI CHEBI:28971
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ampicillin, Anhydrous
Tipo Ampicillin, Anhydrous
Nombre de nota For HPLC analysis
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9824
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.4
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin, Anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ampicillin Anhydrous