missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Amphotericin B Solution

Código de producto. p-200087091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30018034 50 mL 50 ml
30018033 20 mL 20 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018034

Marca: Melford A4003550.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Amphotericin B 250ug/ml Solution is often utilized in microbiology and cell culture applications.

Amphotericin B 250 μg/mL Solution is often utilized in microbiology and cell culture applications. It is added to growth media to prevent fungal contamination and maintain aseptic conditions in cell cultures.

Fungal cell membranes contain a sterol component called ergosterol, which plays a role in maintaining the integrity and structure of the membrane. Amphotericin B has a high affinity for ergosterol, and it forms complexes with this sterol in the fungal cell membrane.

Once bound to ergosterol, amphotericin B forms channels or pores in the fungal cell membrane. These channels lead to an increase in the permeability of the membrane to ions, particularly potassium, and other molecules. The disruption of the fungal cell membrane compromises its integrity and disrupts the normal functions of the membrane.

The extensive damage to the fungal cell membrane and the loss of cellular components ultimately result in the death of the fungal cell. The antifungal activity of amphotericin B is fungicidal, meaning it directly kills the fungal cells rather than inhibiting their growth.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular C47H73NO17
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.