Learn More
Anfotericina B, solución antibiótica, MP Biomedicals
Código de producto. p-24634 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
50 ml
Código de producto. 11410435
Marca: MP Biomedicals 091672346
Concentración de solución antibiótica: 250 μg/ml Eficaz contra la levadura y los hongos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397-89-3
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Sinónimo Fungizone
PubChem CID 134129663
Nombre IUPAC ácido (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahidroxi-15,16,18-trimetil-13-oxo-14,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaeno-36-carboxílico
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Cantidad 20 mL