Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anfotericina B, 85 %
Código de producto. p-7077556 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15535156 1 g 1 g
15545156 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15535156
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455490010
Solicitar formato a granel o personalizado
La anfotericina B, n.° de CAS 1397-89-3, es un antifúngico que se ha utilizado contra hongos causados por parásitos protozoarios del género Leishmania.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La anfotericina B es un antibiótico que tiene actividad antifúngica y lo produce principalmente la bacteria Streptomyces nodosus
Aplicaciones
• Tiene actividad antifúngica frente a hongos causados por parásitos protozoarios del género Leishmania mediante la unión a un componente esencial de la membrana celular fúngica y la alteración de la permeabilidad de la membrana celular
• Puede suprimir las células progenitoras de médula ósea e inducir sensibilidad a la actinomicina D(CR001) en células HELA resistentes a medicamentos in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397-89-3
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Punto de fusión >170.0°C
Agua 10% max.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC ácido (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahidroxi-15,16,18-trimetil-13-oxo-14,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaeno-36-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.09
Porcentaje de pureza 85%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amphotericin B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2