Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para anfirregulina humana
Código de producto. 17135359
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135359 5 × 96 pruebas cada uno
15484903 96 pruebas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135359 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHAREGX5
ELISA
The Human Amphiregulin ELISA quantitates Hu Amphiregulin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Amphiregulin. Principle of the method The Human Amphiregulin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La anfirregulina (AR) se une al receptor EGF (EGFR) con menor afinidad que el EGF. La AR madura en forma secretada es un regulador del crecimiento del polipéptido glicosilado del residuo de 84-aminoácido, que se genera por el procesamiento proteolítico de un precursor transmembrana del 252-aminoácido. Siete ligandos polipéptidos diferentes, que se derivan de genes distintos, son capaces de unirse al dominio extracelular de EGFR. Estos ligandos incluyen EGF, TGFalfa, AR, HB-EGF, cripto-1, epiregulina y beta celulina. Todos estos factores de crecimiento contienen un dominio similar al EGF característico, que se define por seis residuos de cisteína espaciados uniformemente que generan tres bucles a través de la formación de enlaces disulfuro. La proteína AR ha sido localizada por inmunohistoquímica en el epitelio del colon, estómago, páncreas, mama y placenta. Se ha constatado que la AR está sobreexpresada en cánceres humanos de mama, colon, estómago y páncreas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P15514
Intervalo del ensayo De 16,46 pg/ml a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/ml
Intervalo de calibración De 10 pg/ml a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas GCPR
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 374
Símbolo de gen ARB,CRDGF,SDGF,AREG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Cromógeno, Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ARB, CRDGF, SDGF, AREG
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min