missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para amfiregulina (AREG) de ratón

Código de producto. 17788083
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17788083

Marca: Invitrogen™ EMAREGX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

La anfirregulina (AR) se une al receptor EGF (EGFR) con menor afinidad que el EGF. La AR madura en forma secretada es un regulador del crecimiento del polipéptido glicosilado del residuo de 84-aminoácido, que se genera por el procesamiento proteolítico de un precursor transmembrana del 252-aminoácido. Siete ligandos polipéptidos diferentes, que se derivan de genes distintos, son capaces de unirse al dominio extracelular de EGFR. Estos ligandos incluyen EGF, TGFalfa, AR, HB-EGF, cripto-1, epirregulina y betacelulina. Todos estos factores de crecimiento contienen un dominio similar al EGF característico, que se define por 6 residuos de cisteína espaciados uniformemente que generan 3 bucles a través de la formación de enlaces disulfuro. La proteína AR ha sido localizada por inmunohistoquímica en el epitelio del colon, estómago, páncreas, mama y placenta. Se ha constatado que la AR está sobreexpresada en cánceres humanos de mama, colon, estómago y páncreas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P31955
Intervalo del ensayo De 1,1 a 800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 11839
Símbolo de gen AREG
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma | 50 μl de suero | 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Anfirregulina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado