missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para amfiregulina (AREG) de ratón

Código de producto. 17185679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17185679 5 × 96 pruebas cada uno
15435183 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17185679

Marca: Invitrogen™ EMAREGX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

The Mouse Amphiregulin (Ms AREG) ELISA quantitates Ms AREG in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms AREG. Principle of the method The Mouse AREG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

La anfirregulina (AR) se une al receptor EGF (EGFR) con menor afinidad que el EGF. La AR madura en forma secretada es un regulador del crecimiento del polipéptido glicosilado del residuo de 84-aminoácido, que se genera por el procesamiento proteolítico de un precursor transmembrana del 252-aminoácido. Siete ligandos polipéptidos diferentes, que se derivan de genes distintos, son capaces de unirse al dominio extracelular de EGFR. Estos ligandos incluyen EGF, TGFalfa, AR, HB-EGF, cripto-1, epiregulina y beta celulina. Todos estos factores de crecimiento contienen un dominio similar al EGF característico, que se define por seis residuos de cisteína espaciados uniformemente que generan tres bucles a través de la formación de enlaces disulfuro. La proteína AR ha sido localizada por inmunohistoquímica en el epitelio del colon, estómago, páncreas, mama y placenta. Se ha constatado que la AR está sobreexpresada en cánceres humanos de mama, colon, estómago y páncreas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P31955
Intervalo del ensayo De 1,1 pg/ml a 800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/ml
Intervalo de calibración De 8 pg/ml a 600 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 11839
Símbolo de gen AR,Mcub,Sdgf
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Tampón de lavado, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Cromógeno, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AR, Sdgf
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.