Learn More
AMPD, solución tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
15473599 100 mL 100 ml
15483599 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15473599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60916.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 115-69-5
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 9.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Olor Odorless
Peso molecular (g/mol) 105.137