Learn More
Thermo Scientific™ Tiras M.I.C.Evaluator (M.I.C.E.™) de amoxicilina/ácido clavulánico
Determine los valores exactos de concentración inhibitoria mínima (CIM) de los antibióticos utilizando las tiras reactivas MIC.
Especificaciones
| Concentración | 256-0.015µg/mL |
|---|---|
| Descripción | Amoxycillin/Clavulanic Acid M.I.C.Evaluator Strips (M.I.C.E.™) |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
Descripción
Determine de forma exacta y sin esfuerzo los valores de concentración inhibitoria mínima (MIC, por sus siglas en inglés) con las tiras Thermo Scientific™ Oxoid™ M.I.C. Evaluator (M.I.C.E™) de amoxicilina/ácido clavulánico.
Las tiras M.I.C.E., con un cómodo envase, combinan la facilidad de una prueba de difusión con la exactitud de una prueba MIC.Ejecución sencilla
- Formato con gradiente distintivo que proporciona un excelente contraste con el agar
- El aumento del tamaño de tipo de letra facilita la lectura
- La escala se adecúa a los estándares internacionales
- Las tiras reactivas están adaptadas para satisfacer los requisitos clínicos al tiempo que se mantiene la exactitud requerida para la investigación
Fácil manejo
- La tira se presenta de forma práctica cuando se abre el sobre
- El envasado individual de las tiras elimina la necesidad de mantener y realizar un control de calidad de las tiras abiertas; abra una y utilícela
- La estabilidad de las tiras M.I.C.E. se garantiza mediante la inclusión de un desecante dentro de cada sobre
- Los envases de 10 y 50 paquetes ofrecen la máxima flexibilidad para organizar la realización de series de pruebas analíticas
- Cajas fácilmente apilables que simplifican el almacenamiento; todos los antimicrobianos se almacenan en la nevera (2-8 °C)
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una completa línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
| 256-0.015µg/mL | |
| Amoxycillin/Clavulanic Acid M.I.C.Evaluator Strips (M.I.C.E.™) | |
| 2°C to 8°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1 Year
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.