missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AMOTL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15969244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15969244 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15969244 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA566549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PHPAALGHGPL SSLSPPAVEG PVSAQASSAT SGSAHLAQME AVLRENARLQ RDNERLQREL ESSAEKAGRI EKLESEIQRL SEAHESLTRA SSKRE Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 84%, rat 82%.

Regulates the translocation of phosphorylated SRC to peripheral cell-matrix adhesion sites. Required for proper architecture of actin filaments. Inhibits the Wnt/beta-catenin signaling pathway, probably by recruiting CTNNB1 to recycling endosomes and hence preventing its translocation to the nucleus. Participates in angiogenesis. May play a role in the polarity, proliferation and migration of endothelial cells. Selectively promotes FGF-induced MAPK activation through SRC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMOTL2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AMOTL2
N.º de referencia del gen Q9Y2J4
Alias de gen AMOTL2; angiomotin like 2; angiomotin-like 2; angiomotin-like protein 2; AW549739; C79691; KIAA0989; LCCP; Leman coiled-coil protein; MASCOT; mKIAA0989
Símbolos de los genes AMOTL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human AMOTL2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107211).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51421
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.