missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amonafide, MedChemExpress

Código de producto. 16455246
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455246 100 mg 100 miligramos
16474328 10 mg 10 miligramos
16447047 5 mg 5 miligramos
16430657 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455246

Marca: Medchem Express HY10982

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Amonafide is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA.

Amonafide is a topoisomerase II inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amonafide
Forma física Solid
CAS 69408-81-7
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo AS1413
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (147.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C(C2=CC(N)=CC3=CC=CC1=C23)=O)CCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 283.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.33
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.