Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de dihidrocloruro de amodiaquina
Código de producto. p-7077535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15314998 5 g 5 g
15324998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15314998 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455200050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6398-98-7
Fórmula molecular 2HCl·2H2O
Peso molecular (g/mol) 464.81
Clave InChI YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(dietilaminometil)fenol; dihidrato; diclorhidrato
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Punto de fusión 166.0°C to 172.0°C
Punto de ebullición 478.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.81
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2