missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de vanadato de amonio, grado de Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12990354 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12990354 1000 mL 1000 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12990354

Marca: Fisher Chemical RP 021 1000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Cantidad 1000 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium Vanadate Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1006801. (RP 021)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.