Learn More
Telurato de amonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11372438 10 g 10 g
11382438 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11372438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014487.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-06-0
Fórmula molecular H8N2O4Te
Peso molecular (g/mol) 227.67
Número MDL MFCD00015964
Clave InChI DRGYXGZFRXFMHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium tellurate, diammonium tellurate, diammonium tetraoxotellurate, ammonium tellurate nh4 2teo4, telluric acid, diammonium salt, telluric acid h2teo4 , diammonium salt, ammonium tellurate vi nh4 2teo4, telluric acid h2teo4 , ammonium salt 1:2, ammonium tellurate vi 6ci, diazanium tellurate
PubChem CID 61608
Nombre IUPAC diammonium tellurate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium tellurate
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 10 g
Número UN UN3284
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.67
Porcentaje de pureza 99.5%