Especificaciones
| Punto de fusión | 336°C to 339°C |
| CAS | 7783-20-2 |
| pH | 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C) |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | min. 99.0% |
| Fórmula molecular | H8N2O4S |
| Número MDL | MFCD00003391 |
| Sinónimo | Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt |
| Clave InChI | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
| Mostrar más |