Learn More
Ammonium Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15538214 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
5 Kg
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15538214 1 kg Frasco de polietileno cada uno
15311882 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
2 options
Código de producto. 15538214
Marca: Avantor J.T.Baker 402702
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    Para aplicaciones de precipitación de proteínas, cromatografía líquida y biología molecular
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.77kg