Learn More
Sulfato de amonio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11414966 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
50 g
11414966 50 g 50 g
11401642 5 kg 5 Kg
2 options
Código de producto. 11414966
Marca: MP Biomedicals 04808210
Sulfato de amonio, grado ultrapuro, ≥ 99 %, polvo cristalino blanco
  • It is a widely used reagent in molecular biology and chromatography.
  • It is useful in the isolation and purification of enzymes and proteins.
  • It is used for the precipitation or fractionation of proteins or for purification of antibodies.
  • It is also useful for crystallographic analysis of nucleic acids and proteins.
  • It is also widely used in HPLC of proteins, such as in hydrophobic interaction chromatography.
  • It is used in long PCR buffer, in PCR lysis solution, and in secondstrand cDNA synthesis.
  • it is used for the HPLC analysis of phospholipids.
  • Ammonium sulfate is an inorganic salt prepared by treating ammonia with sulfuric acid.
  • Ammonium sulfate decomposes upon heating above 250°C, forming ammonium bisulfate.
  • Heating at higher temperatures results in decomposition into ammonia, nitrogen, sulfur dioxide, and water.
  • Ammonium sulfate forms many double salts (ammonium metal sulfates) when its solution is mixed with equimolar solutions of metal sulfates and the solution is slowly evaporated.
  • Such double metal sulfates include ammonium cobaltous sulfate, ferric ammonium sulfate, ammonium nickel sulfate and ammonium cerous sulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sulfuric acid diammonium salt, Mascagnite
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión >280°C (decomposition)(literature)
Color Blanco
pH 5 to 6 (5% aq soln)
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 50 g
Notas de grado de pureza Ultra Puregrade
Información de solubilidad Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone.
Porcentaje de pureza ≥99%
Residuo después del encendido 8e-006
Densidad 1.77g/mL at 25°C (Lit.)
Nombre del producto
  • Ammonium Sulphate, ultra pure
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium Sulphate