Learn More
Sulfato de amonio, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401642 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
50 g
11401642 5 kg 5 Kg
11414966 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11401642
Marca: MP Biomedicals 04808229
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Sulfato de amonio, grado ultrapuro, ≥ 99 %, polvo cristalino blanco
  • El sulfato de amonio es un reactivo ampliamente utilizado en biología molecular y cromatografía.
  • Es útil en el aislamiento y purificación de enzimas y proteínas.
  • Se utiliza para la precipitación o fraccionamiento de proteínas o para la purificación de anticuerpos.
  • También es útil para el análisis cristalográfico de los ácidos nucleicos y las proteínas
  • El sulfato de amonio también se utiliza muy a menudo en HPLC de proteínas, como en la cromatografía de interacción hidrófobica
  • El sulfato de amonio se utiliza en tampón PCR largo, en la solución de lisis de PCR y en la síntesis del ADNc de segunda cadena.
  • También se utiliza para el análisis por HPLC de fosfolípidos.
  • El sulfato de amonio es una sal inorgánica preparada mediante el tratamiento del amoníaco con ácido sulfúrico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sulfuric acid diammonium salt, Mascagnite
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión >280°C (decomposition)(literature)
Color Blanco
pH 5 to 6 (5% aq soln)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Notas de grado de pureza Ultra Puregrade
Información de solubilidad Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone.
Porcentaje de pureza ≥99%
Residuo después del encendido 8e-006
Densidad 1.77g/mL at 25°C (Lit.)