Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Densidad | 1.77g/mL at 25°C |