Learn More
Ammonium Sulfate,≥99%, ReagentPlus™,, Honeywell™
Código de producto. 15657650 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
15657650 500 g 500 g
15647650 1 kg 1 Kg
15667650 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 15657650
Marca: Honeywell Research Chemicals A5132500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.77g/mL at 25°C