Learn More
Ammonium Sulfate, ≥99%, ACS reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697640 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
25 g
5 Kg
500 g
paquete de 6
Código de producto. 15697640
Marca: Honeywell-Fluka A491525G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.77g/mL at 25°C