Learn More
Fosfato de amonio monobásico, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Phosphate Monobasic |
CAS | 7722-76-1 |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | H6NO4P |
Número MDL | MFCD00003396 |
Sinónimo | ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate |
Clave InChI | LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.OP(O)(O)=O |
Nombre IUPAC | azanio; fosfato de dihidrógeno |
Peso molecular (g/mol) | 115.03 |
Mostrar más |
Título del producto
Fosfato de amonio monobásico, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido