Learn More
Fosfato de amonio dibásico, uso con reactivos, ≥ 98 %, Honeywell™
Código de producto. p-7120188 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15677650
Marca: Honeywell Research Chemicals A5764100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥98,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate dibasic
Punto de fusión 155°C
Color Blanco
pH 7.5 to 9 (at 25°C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC diazanio; fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystalline
Densidad 1.62g/cm3 at 20°C