Learn More
Fosfato de amonio, dibásico, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10474735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10474735 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10609693 250 g Frasco de plástico 250 GR
10123980 500 g Frasco de plástico 500 GR
3 options
Código de producto. 10474735
Marca: Thermo Scientific Acros 201820025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15, 540
Información de solubilidad Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.61