Learn More
Fosfato de amonio, dibásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10445765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10445765 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10197650 500 g Frasco de plástico 500 GR
2 options
Código de producto. 10445765
Marca: Thermo Scientific Acros 423370025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Color Blanco
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15, 540
Información de solubilidad Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.61