Learn More
Ammonium Persulfate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15652000 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15652000
Marca: Honeywell Research Chemicals 215589100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL MFCD00003390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
Nombre IUPAC diazanio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Persulfate
Punto de fusión 120°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Número UN UN1444
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder/Crystals/Chunks
Densidad 1.98g/cu.cm; Vapor Density: 7.9 (vs air)