Learn More
Persulfato de amonio, para electroforesis, Fisher Chemical
Código de producto. 10744171 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
25g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10744171 25g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10744171
Marca: Fisher Chemical A/P470/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 120°C
CAS 7727-54-0
Color Blanco
pH 3.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular H8N2O8S2
Número MDL 3390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Diamonium [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
Peso molecular (g/mol) 228.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo