Learn More
Persulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10305410 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
Código de producto. 10305410
Marca: Fisher Chemical A/6160/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7727-54-0
Fórmula molecular H8N2O8S2
Peso molecular (g/mol) 228.19
Número MDL 3390
Clave InChI ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Diamonium [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 120°C
Color Blanco
pH 3.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo