Learn More
Persulfato de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 120°C |
| Color | Blanco |
| pH | 3.2 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.19g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |