Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Oxalato de amonio monohidrato, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 70°C |
| Color | Blanco |
| pH | 6.4 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.11g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate