Learn More
Metavanadato de amonio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 KG
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11984331 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10246300 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10695452 250 g Frasco de vidrio 250 g
10185443 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11984331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-55-6
Fórmula molecular H4NO3V
Peso molecular (g/mol) 116.98
Número MDL MFCD00011430
Clave InChI YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium metavanadate
Punto de fusión 200.0°C
Color De verde a blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal NH4VO3
Fieser 01,1057
Índice Merck 15,565
Información de solubilidad Solubility in water: 5.1g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, 69.5g/L (96°C)
Nombre IUPAC metavanadato de amonio
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.98
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium metavanadate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.