Learn More
Sulfato de amonio y hierro(III) dodecahidrato, 98,5-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407224
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
11328178 500 g 500 g
11318178 2.5 kg 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 11328178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039391.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is used in dyeing and printing textiles, as analytical lab reagent. It is often employed as an analytical standard, and has been used in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It plays an important role for the inactivation of mycobacteriophage D29 bacteria which is vivale for viable mycobacterium smegmatis and m.tuberculosis. The crystalline ammonium ferrous sulfate has shown useful function as the high absorbed dose and low-temperature dosimeter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-83-7
Fórmula molecular FeH28NO20S2
Peso molecular (g/mol) 482.176
Número MDL MFCD00150004
Clave InChI LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
Nombre IUPAC azanio; hierro(3+); disulfato; dodecahidrato
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 39°C to 41°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Morado
Forma física Cristales rotos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5-102.0%
Información de solubilidad Freely soluble in water and hydrochloric acid. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.18 (266.00 Anhydrous)
Grado ACS
Olor Odorless
Aspecto Pale purple broken crystals
Densidad 1.71 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.