Learn More
Citrato de hierro(III) y amonio, Honeywell™
Código de producto. 15610890 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 g
500 g
15610890 1 kg 1 Kg
15630890 50 g 50 g
15620890 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15610890
Marca: Honeywell Research Chemicals 097131KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Purum p.a., base de Fe al 14,5-16 % (RT), polvo, verde
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-57-5
Fórmula molecular C6H11FeNO7+3
Peso molecular (g/mol) 264.999
Clave InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
Nombre IUPAC azano; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; hierro(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(Iii) Citrate
Color Verde
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Grado purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14.5 to 16% Fe basis (RT)