missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™

Código de producto. 15681980 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15681980 100 g 100 g
15691980 500 g 500 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15681980

Marca: Honeywell-Fluka 215406100G

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Reactivo ACS, 99%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Título del producto
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.