Learn More
Sulfato de hierro y amonio(II) hexahidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
3 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
3 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677221 500 g Frasco de plástico 500 g
10105183 100 g Frasco de plástico 100 g
10454511 3 kg Frasco de plástico 3 Kg
3 options
Código de producto. 10677221
Marca: Thermo Scientific Acros 423725000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-85-9
Fórmula molecular FeH20N2O14S2
Peso molecular (g/mol) 392.13
Número MDL MFCD00150530
Clave InChI MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Azul-verde
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Índice Merck 15, 518
Información de solubilidad Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.