Learn More
Ammonium Iodide, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071898 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 15602170
Marca: Honeywell-Fluka 221937100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-06-4
Fórmula molecular H4IN
Peso molecular (g/mol) 144.94
Número MDL MFCD00011424
Clave InChI UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
Nombre IUPAC ammonium iodide
SMILES [NH4+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Iodide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4I
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Residuo después del encendido ≤0.05%
Presión de vapor 1mmHg (210.9°C)