Learn More
Hidróxido amónico, grado ambiental, 20-22 % NH3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15416265 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15416265
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038741.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hydroxide
CAS 1336-21-6
Color Incolora
Forma física Líquido, subebullición simple destilación de cuarzo
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular H5NO
Fórmula lineal NH4OH
Número MDL MFCD00066650
Número UN UN2672
Índice Merck 14,494
Sinónimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.05
Grado Medioambiente
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 22% NH3
Olor Ammonia-like
Densidad 0.92 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hydroxide, Environmental Grade, 20-22% NH3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.