Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407221
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11327167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011495.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexafluorofosfato de amonio, 99,5 %, Alfa Aesar, cantidad:100g, CAS:16941-11-0, punto de fusión:198 °C, fórmula molecular:F6H4NP, Peso molecular:163,003
Ammonium hexafluorophosphate is used as a preservative. It is used as a starting material in the preparation of other hexafluorophosphates. Further, it is used in synthesis of organometalic compounds, especially rhodicinium hexafluorophosphate, which has inert and non-coordinating counter ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16941-11-0
Fórmula molecular F6H4NP
Peso molecular (g/mol) 163.003
Número MDL MFCD00064642
Clave InChI NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
Nombre IUPAC azanio;hexafluorofosfato
SMILES [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 198°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.180 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium hexafluorophosphate