Learn More
Hexaclororrutenato(IV) de amonio, Ru 28,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301958
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11301958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011874.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18746-63-9 | Cl6H8N2Ru | 349.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18746-63-9
Fórmula molecular Cl6H8N2Ru
Peso molecular (g/mol) 349.85
Número MDL MFCD00015962
Clave InChI DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC Hexacloruro de diamonium (4+) y de rutenio
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 28.4% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic