Learn More
Hexaclororutenato(IV) de amonio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. 11914371
Marca: Thermo Scientific Acros 436930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachlororuthenate(IV)
CAS 18746-63-9
Color Negro a Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula molecular Cl6H8N2Ru
Fórmula lineal (NH4)2RuCl6
Número MDL MFCD00015962
Sinónimo ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Nombre IUPAC diazanio;hexaclororrutenio(2-)
Peso molecular (g/mol) 349.85
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.85
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.