Learn More
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10164180 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10205650 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11914891 5 kg Tambor de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10164180
Marca: Thermo Scientific Acros 168615000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.06
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Punto de fusión 115.0°C to 120.0°C
Color Blanco
pH 6 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Índice Merck 15,52
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium formate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.