Learn More
Citrato de amonio tribásico, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11478806 100 g 100 g
11488806 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11478806
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16973.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-72-8
Fórmula molecular C6H20N3O7+3
Peso molecular (g/mol) 246.24
Número MDL MFCD00036406
Clave InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Sinónimo ammonium citrate
PubChem CID 131675891
Nombre IUPAC azano;[3-carboxi-1,3-dihidroxi-4-[oxonio(oxoniumilideno)metil]butilideno]oxidanio
SMILES C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ammonium citrate tribasic
Punto de fusión ∼180°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium citrate tribasic
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium citrate tribasic
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.