Learn More
Citrato de amonio dibásico, Honeywell™
Código de producto. p-7145711 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16615783 1 kg 1 Kg
16625783 6 x 1 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16615783 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 25102H1KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 98 %
  • Productos de grado básico, aptos para aplicaciones específicas de ciencias de la vida, como biología molecular o cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3012-65-5
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Specifications
pH 4.5 - 5.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo
Envase Frasco de plástico