Learn More
Solución de cloruro de amonio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12927163 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12927163 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12927163
Marca: Fisher Chemical RP 014 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium Chloride Solution
Envase Frasco
Notas de grado de pureza EUR Ph Ref: 1005301
Cantidad 1000 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium chloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1005301. (RP 014)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.