Learn More
Cloruro de amonio, 99+ %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7072811 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
2 Kg
5 KG
500 GR
Código de producto. 11473713
Marca: Fisher Chemical A/3880/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 12125-02-9
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de amonio
SMILES N.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 340 °C
Color Blanco
pH 5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.49g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3mbar 160